For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
81381
Mowiol® 4-88
Mw ~31,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
Wybierz wielkość
181,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
181,00 zł
Polecane produkty
Formularz
crystals
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ~31,000
zakres etykietowania
86.7-88.7 mol% hydrolysis
~630 polymerization
pozostałość po prażeniu
≤0.5%
lepkość
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- its a liquid when the sample is mounted and solidifies after several hours, forming a permanent bond between the coverslip and slide
- fluorescence is stable when held in dark and at 4oC.
Zastosowanie
- design of TSAR and its applications
- detection of the secreted and cytoplasmic fractions of IpaB, IpaC and IpaD by lysozyme permeabilization
- fluorescence recovery after photobleaching (FRAP).
Mowiol® may be used as a coating for sensors based on piezoelectric quartz crystals.[1] Another probable use of Mowiol® is during the study of super fluorescence imaging of biocompatible carbon dots.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?