Merck
D62403
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
Wybierz wielkość
25 ML
429,00 zł
100 ML
1330,00 zł
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
429,00 zł
100 ML
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH=CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
5.32 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
48-60 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Klucz InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
1,2-dichloroetylen, znany również jako dichlorek acetylenu, jest chlorowanym węglowodorem alifatycznym, który jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny i jako półprodukt chemiczny dla innych chlorowanych rozpuszczalników i związków. [1] [2]
Zastosowanie
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans can be used as a reactant to synthesize:
  • Chloro-enynes from terminal alkynes via Sonogashira coupling[3].
  • Trichloroethyl alkyl ketones by reacting with acyl chlorides via Friedel-Crafts reaction in the presence of aluminum chloride[4].
  • (Ethenediyl)bis[thiazole] via Pd-catalyzed Stille-coupling reaction with 2-(tributylstannyl)thiazole[5].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The optimization of poly (vinyl)-alcohol-alginate beads with a slow-release compound for the aerobic cometabolism of chlorinated aliphatic hydrocarbons
Conor H G, et al.
RSC Sustainability, 2, 1101-1117 (2024)
Dichloroethylene
James A and Mertens
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
A quantum chemical study of unexpected reaction of alpha-chloroacyl chlorides with 1, 2-dichloroethylene in the presence of aluminum chloride
Shagun V, et al.
Computational & Theoretical Chemistry, 1073, 116-122 (2015)
Jisu Hong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 649-656 (2018-11-06)
The effects of the molecular structure of thiazole-based polymers on the active layer morphologies and performances of electronic and photovoltaic devices were studied. Thus, thiazole-based conjugated polymers with a novel thiazole-vinylene-thiazole (TzVTz) structure were designed and synthesized. The TzVTz structure
Unusual reaction of chloroacetyl chloride with 1, 2-dichloroethene. Synthesis and properties of 2-chlorovinyl dichloromethyl ketone
GV Bozhenkov, et al.
Russian Journal of Organic chemistry, 44, 1745-1751 (2008)