Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.85
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-747-6
Beilstein/REAXYS Number:
1719351
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
110 °C/754 mmHg (lit.)
density
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI key
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?