Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 732,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
vapor pressure
5.16 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
12.8 %
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
General description
Application
- (E)-Chloroenynes by reacting with 1-alkyne and piperidine in the presence of PdCl2(PPh3)2 catalyst in ethyl ether as a solvent.
- (E)-3-trimethylsilyl-1-chloro-1-propene by reacting with trimethylsilylmethylmagnesium chloride (TMSCH2MgCl) in the presence of Co(II) or Co(III) acetylacetonate.
- trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene which is an important reagent for the synthesis of myriad of natural products.
- trans-1-Chloroalkenes by reacting with Grignard reagents in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)nickel as catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description 97% |
| assay 98% | assay - | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −50 °C (lit.) | mp −50 °C (lit.) | mp −50 °C (lit.) | mp - |
| density 1.257 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.257 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.257 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.881 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.433 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-1,2-Dichloroethylene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?