Merck
48597
Supelco
cis-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Synonim(y):
cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Acetylene dichloride
Wybierz wielkość
1000 MG
252,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 MG
252,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH=CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.94
Beilstein:
1071208
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Klucz InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Biao Jin et al.
Environmental science & technology, 48(11), 6141-6150 (2014-05-09)
Laboratory experiments were performed to investigate and quantify the extent of diffusive isotope fractionation of organic contaminants in aqueous solution. We selected petroleum hydrocarbons (toluene and ethylbenzene, in 1:2 mixtures of labeled (perdeuterated) and nonlabeled isotopologues) and chlorinated solvents (trichloroethene
Daniel Hunkeler et al.
Environmental science & technology, 45(19), 8247-8253 (2011-08-30)
Compound-specific isotope analysis (CSIA) can potentially be used to relate vapor phase contamination by volatile organic compounds (VOCs) to their subsurface sources. This field and modeling study investigated how isotope ratios evolve during migration of gaseous chlorinated ethenes across a
Jaejin Lee et al.
Biodegradation, 22(4), 687-698 (2010-11-06)
Tetrachloroethene (PCE) and trichloroethene (TCE) are common groundwater contaminants that also impact tidal flats, especially near urban and industrial areas. However, very little is known about dechlorinating microbial communities in tidal flats. Titanium pyrosequencing, 16S rRNA gene clone libraries, and
Daniel Hunkeler et al.
Journal of contaminant hydrology, 119(1-4), 69-79 (2010-10-30)
The fate of chlorinated ethenes in a large contaminant plume originating from a tetrachloroethene (PCE) source in a sandy aquifer in Denmark was investigated using novel methods including compound-specific carbon and chlorine isotope analysis and quantitative real-time polymerase chain reaction
M Rovira-Esteva et al.
The Journal of chemical physics, 136(12), 124514-124514 (2012-04-03)
Trans-1,2-dichloroethene (HClC=CClH) has several structural and dynamic anomalies between its low- and high-density liquid, previously found through neutron scattering experiments. To explain the microscopic origin of the differences found in those experiments, a series of molecular dynamics simulations were performed.