Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
InChI key
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Application
- 2-(6-substituted 3(Z)-hexen-1,5-diynyl)anilines to prepare corresponding substituted carbazoles.[1]
- (Z)-1-aryl-3-henen-1,5-diynes to obtain the corresponding aryl substituted benzotriazoles.
It is used as a linker to synthesize boron-dipyrromethene (BODIPY)-based photosensitizer for photodynamic therapy (PDT). cis-1,2-DCE can also be used as a precursor to synthesize intermediates of sporolide B.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 60 °C (lit.) | bp 48 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp 60 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| mp −80 °C (lit.) | mp −50 °C (lit.) | mp - | mp −80 °C (lit.) |
| density 1.284 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.257 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.225 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.284 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
156-59-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?