Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
430,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Vinyl chloride, is a regulated and carcinogenic compound, belonging to the class of organochlorides. It is an industrially important chemical, used as a monomer in the production of polyvinyl chloride (PVC), which finds a variety of applications in food wrapping films, raincoats, electric insulation, pipes and bottles, plastic containers, etc.
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol | description 200 μg/mL in methanol, analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl chloride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup - Solvent
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-01-4 + 67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?