Przejdź do
D56829
1,4-Dichlorobenzene
≥99%
Synonim(y):
1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, PDB, Paradichlorobenzene, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-400-5
Beilstein/REAXYS Number:
1680023
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
173 °C (lit.)
Vapor pressure:
1.03 mmHg ( 25 °C)
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.03 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
crystalline solid
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Application
1,4-Dichlorobenzene can be used as a reactant:
  • In the synthesis of nitro-aromatics via electrophilic nitration.
  • To synthesize polyarylbenzenes through C-C cross coupling with arylboronic acids using imidazolium salt as a catalyst.
  • In the Pd-catalyzed Mizoroki-Heck coupling reaction with alkenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
168356215921N6250
description
≥99%
description
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
description
Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC50 = 17 µM).
description
≥99%, crystalline
assay
≥99%
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
crystalline
bp
173 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
vapor density
5.07 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dichlorobenzene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-46-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?