C81101
Cinnamoyl chloride
≥95.0%
Synonim(y):
trans-3-Phenylacryloyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
Postać
solid
tw
256-258 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Klucz InChI
WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges