249440
Hydrocinnamoyl chloride
98%
Synonim(y):
3-Phenylpropionyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5265 (lit.)
tw
107 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- enantioselective synthesis of the antifouling agent, (+)-maculalactone A
- synthesis of hydrocinnamoyl-farnesyl-L-cysteine methyl ester
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter