Przejdź do
A52005
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
95%
Synonim(y):
Acetylacetoneguanidine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-181-5
Beilstein/REAXYS Number:
110735
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A51807A75633722367
assay
95%
assay
99%
assay
95%
assay
95%
mp
151-153 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
135-140 °C
form
crystals
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)