Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
150-153 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)11(13)14/h1-6H/b6-3+
InChI key
RUPXNPWALFDXJD-ZZXKWVIFSA-N
Application
trans-4-Nitrocinnamoyl chloride may be used as derivatization reagent for the analysis of perhexiline and its monohydroxy metabolite in plasma by HPLC. It may be used as derivatization reagent to investigate the in vitro enzyme kinetics and CYP isoform selectivity of perhexiline monohydroxylation using human liver microsomes.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?