Kluczowe dokumenty
199877
Lithium aluminum hydride
powder, reagent grade, 95%
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
LiAlH4 is a promising substance for hydrogen storage applications. Its properties include high gravimetric and volumetric hydrogen densities . It can also be used as a reducing agent in the preparation of reduced graphene oxide (rGO).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids