Merck
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
(E)-chlorek krotonoilu, chlorek trans-krotonoilu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.53
Beilstein:
506118
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
zawiera
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
gęstość
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Zastosowanie
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)