Merck
C31600
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamic acid
99%
Synonim(y):
trans-3-(4-Chlorophenyl)propenoic acid
Wybierz wielkość
25 G
355,00 zł
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
355,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.60
Beilstein:
2044025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
248-250 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Klucz InChI
GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ivana Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 187, 111927-111927 (2019-12-08)
Harmicines constitute novel hybrid compounds that combine two agents with reported antiplasmodial properties, namely β-carboline harmine and a cinnamic acid derivative (CAD). Cu(I) catalyzed azide-alkyne cycloaddition was employed for the preparation of three classes of hybrid molecules: N-harmicines 6a-i, O-harmicines
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a