The Labeling Tape contains a repositionable, clean removable adhesive system that leaves no residue.
Z768294
Labeling tape
white, W × L 3/4 in. × 500 in.
Synonim(y):
biała taśma, taśma z etykietami
Wybierz wielkość
66,80 zł
Wybierz wielkość
About This Item
66,80 zł
Polecane produkty
Materiały
white
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LBTP-1000
szer. × dł.
3/4 in. × 500 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Mocne, trwałe, odporne na olej i ścieranie, wodoodporne i niebrudzące
- Doskonałe do ogólnej identyfikacji i kodowania kolorami
- Zakres temperatur: od -23°C do +121°C
- Możliwość znakowania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym
- Przykleja się do większości powierzchni, w tym szkła, plastiku i metalu
- Repozycjonowalny, czysty, usuwalny system klejący, który nie pozostawia śladów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Is the labeling tape made by Diversified Biotech repositionable without leaving residue on the glass?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I would like to ask if these labels are suitable for -20C box labeling? Thank you. Veronika
1 answer-
The suitable temperature range for product Z768294 is -23°C to +121°C.