Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech ACTP-1000
W × L
3/4 in. × 2,160 in.
General description
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Autoclave indicator tape
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?