Merck
B79684
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
technical grade, 90%
Synonim(y):
α-Bromopropiophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCHBrCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
Beilstein:
508550
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
tw
245-250 °C (lit.)
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter