Merck
486825
Sigma-Aldrich
L-Leucine-5,5,5-d3
99 atom % D
Synonim(y):
SILAC Amino Acid
Wybierz wielkość
1 G
3230,00 zł
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CD3)CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-LONBSJBQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-leucine-5,5,5-d3 is an isotopic analogue of L-leucine.
Zastosowanie
L-leucine-5,5,5-d3 is used in the quantitative determination of proteins using mass spectrometry and also used in the synthesis of (2S,4R)-(5,5,5-d3)leucine via stereospecific manner.
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hugo D Meiring et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(5), 902-913 (2006-01-25)
Identification of peptides presented in major histocompatibility complex (MHC) class I molecules after viral infection is of strategic importance for vaccine development. Until recently, mass spectrometric identification of virus-induced peptides was based on comparative analysis of peptide pools isolated from
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium