Merck
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Synonim(y):
(2-Bromopropyl)benzene
Wybierz wielkość
5 G
355,60 zł
25 G
935,00 zł
355,60 zł
Cena katalogowa508,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
355,60 zł
25 G
935,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
355,60 zł
Cena katalogowa508,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
Klucz InChI
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)