Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 964,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
964,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at at 25 °C (lit.), 1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI key
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Application
This strong non-ionic base has the ability to catalyze a wide variety of organic transformations such as:
- Palladium-catalyzed cross-coupling reactions when used in combination with tBuXPhos or tBuBrettPhos G3 precatalysts.
- Deprotonation of ortho-halobenzyl sulfones to generate α-sulfonyl benzylic carbanions.
- Conversion of vinyl sufone to allyl sulfone.
- α-Alkylation of 2-phenyl-2-oxazoline-4-carbonylcamphorsultam in the presence of tetrabutylammonium bromide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description ≥97.0% | description ~2.0 M in THF | description ~0.8 M in hexane |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| bp 96 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp 68 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.), 1.02 g/mL at at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.850-0.875 g/mL at 20 °C |
| refractive index n20/D 1.492 | refractive index n20/D 1.474 | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphazene base P2-Et
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?