Przejdź do
722030
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
Synonim(y):
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
406,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
406,50 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
47-52 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687278687367696315
description
96%
description
95%
description
97%
description
97%
assay
96%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
47-52 °C
mp
43-50 °C
mp
34-40 °C
mp
47-51 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
bromo
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
ketone
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)