Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł 318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 90% | description ≥95.0% | description ≥97.0% (T) |
| assay 95% | assay 90% | assay ≥95.0% | assay ≥97.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 245-250 °C (lit.) | bp 105 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 138-140 °C/14 mmHg (lit.) | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.571 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromopropiophenone
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?