Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł 519,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-631-5
Beilstein/REAXYS Number:
607603
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro, ketone
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 96% | description 97% |
| assay 98% | assay 95% | assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form - | form solid |
| mp 93-96 °C (lit.) | mp - | mp 92-96 °C (lit.) | mp 176-178 °C (lit.) |
| functional group bromo, ketone, chloro | functional group bromo, chloro, ketone | functional group bromo, nitrile, ketone | functional group chloro, amide |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?