Przejdź do
C9758
L-Canavanine sulfate salt
plant seeds (Jack bean ), ≥99% (TLC), iNOS inhibitor, powder
L-Canavanine sulfate salt
Synonim(y):
L-α-Amino-γ-(guanidinooxy)butyric acid sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N4O3 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-728-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6121291
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Canavanine sulfate salt, ≥99% (TLC), powder
biological source
plant seeds (Jack bean )
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
160-165 °C (dec.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1
InChI key
MVIPJKVMOKFIEV-DFWYDOINSA-N
Gene Information
human ... NOS2(4843)
General description
Canavanine is a homolog of arginine and a non-protein amino acid. It is present in plants like alfalfa, cloves, beans onions and sprouts.[1] Canavanine is synthesized from L-canavaninosuccinic acid and the biosynthetic pathway was first elucidated in jack bean plant.
Application
Canavanine sulfate salt has been used:
  • as a translation inhibitor in yeast translation studies
  • as a component of synthetic complete (SC) drop-out medium for screening yeast
  • for screening Saccharomyces cerevisiae in canavanine mutation frequency assay
Biochem/physiol Actions
Naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity with this L-amino acid. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS).
Naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes; selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS).
Canavanine is a naturally occurring L-amino acid that competes and interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity with this L-amino acid.[1] It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). It acts as a substrate for arginyl tRNA and is incorporated during protein synthesis leading to aberrant canavanyl proteins. Supplementation with canavanine worsens the alfalfa induced Systemic lupus erythematosus (SLE) like syndrome and its incorporation with endosome and proteasome disrupts the antigen processing.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1625861839A7127
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥97%
biological source
plant seeds (Jack bean )
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... NOS2(4843)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: <100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good for fluctuation tests in yeast
    This canavanine product was successfully employed to run yeast fluctuation tests.
    Helpful?