Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
vapor pressure
12.46 psi ( 55 °C), 3.6 psi ( 20 °C)
form
liquid
concentration
1.0 M in THF
density
0.927 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Sequential Vinyl Radical Cyclization/Fixation of Carbon Dioxide through Electrochemical Reduction of Vinyl Bromide in the Presence of an Electron-Transfer Mediator: This study explores the electrochemical reduction of vinyl bromide with a focus on vinyl radical cyclization and carbon dioxide fixation (A Katayama, H Senboku, 2016).
- A Comparison of the Wavelength-Dependent Photochemical Reactions of Ozone with Vinyl Bromide and Fluoride in Argon Matrices: The study compares the photochemical reactions of vinyl bromide and fluoride with ozone, examining their behavior in argon matrices (BS Ault, 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description AldrichCPR | description AldrichCPR | description ≥98% (TLC) |
| concentration 1.0 M in THF | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| density 0.927 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| vapor pressure 3.6 psi ( 20 °C), 12.46 psi ( 55 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
593-60-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?