Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
sustainability
Sustainability features
concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
0.970 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 0.5 M in THF | description 0.75 M in THF | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.75 M in THF | concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| density 0.970 g/mL | density 0.935 g/mL at 25 °C | density 0.982 g/mL at 25 °C | density 0.915 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solution | form - | form solution | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropenylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?