Merck
C106003
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)cyclohexane
99%
Synonim(y):
Cyclohexylmethyl bromide
Wybierz wielkość
5 G
123,00 zł
25 G
230,00 zł
100 G
777,00 zł
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
123,00 zł
25 G
230,00 zł
100 G
777,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.08
Beilstein:
635738
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76-77 °C/26 mmHg (lit.)
gęstość
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takahiro Doi et al.
Forensic toxicology, 36(1), 51-60 (2018-01-26)
Recently, carboxamide-type synthetic cannabinoids have been distributed globally as new psychoactive substances (NPS). Some of these compounds possess asymmetric carbon, which is derived from an amide moiety composed of amino acid derivatives (i.e., amides or esters of amino acids). In