238104
(1-Bromoethyl)benzene
97%
Synonim(y):
α-Methylbenzyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.56 (lit.)
tw
94 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- in controlled radical polymerization of styrene
- in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine
- as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter