Przejdź do
779946
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
111,75 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2042124
Assay:
≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (T)
Form:
liquid
111,75 zł
Cena katalogowa149,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (T)
form
liquid
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7260609666290303
description
≥95.0% (GC)
description
96%
description
≥95%
description
technical, ≥90% (AT)
assay
≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (T)
assay
96%, ≥95.5% (GC), 95.5-104.5% (T)
assay
≥95.0% (T), ≥95%
assay
≥90% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
crystals
form
solid
form
liquid
functional group
phenyl, bromo
functional group
bromo
functional group
phosphine
functional group
Boc, bromo, amine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)