Przejdź do
B74666
exo-2-Bromonorbornane
98%
Synonim(y):
exo-2-Bromobicyclo[2.2.1]heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
209,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-798-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
209,25 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
743364N32601857300
description
98%
description
≥98.0% (GC)
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.5148 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
crystals
form
powder
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
bp
-
bp
168-172 °C (lit.)
bp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)