Przejdź do
C99701
Bromocycloheptane
97%
Synonim(y):
Cycloheptyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
410,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-294-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI key
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C115207376426561142
description
97%
description
≥98%
description
97%
description
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
assay
97%
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
refractive index
n20/D 1.5052 (lit.)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)