Merck
ALD00598
Sigma-Aldrich
CITU
≥95%
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)isouronium
hexafluorophosphate(V)
Wybierz wielkość
1 G
137,00 zł
5 G
610,00 zł
25 G
1680,00 zł
100 G
4140,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
137,00 zł
5 G
610,00 zł
25 G
1680,00 zł
100 G
4140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl4F6N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)N(C2=O)OC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C13H12Cl4N3O3.F6P/c1-18(2)13(19(3)4)23-20-11(21)5-6(12(20)22)8(15)10(17)9(16)7(5)14;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
AKPKDOSZCGGWNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
CITU is an efficient coupling reagent used in solid and solution phase peptide synthesis, particularly, in acylation and decarboxylative cross-coupling reactions. It can also be used as an activator in the Ni-catalyzed Negishi arylation, alkenylation, alkylation, and alkynylation reactions.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CITU: a peptide and decarboxylative coupling reagent
deGruyter JN, et al.
Organic Letters, 19(22), 6196-6199 (2017)
Produkty
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Powiązane treści
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.