For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
792454
Palau′Chlor®
95%
Synonim(y):
2-Chloro-1,3-bis(methoxycarbonyl)guanidine, Baran CBMG Reagent
Wybierz wielkość
278,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
278,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
115-120 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC(NC(OC)=O)=NCl)OC
InChI
1S/C5H8ClN3O4/c1-12-4(10)7-3(9-6)8-5(11)13-2/h1-2H3,(H2,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
PCUVYBUDIWDLNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Palau′Chlor: A Practical and Reactive Chlorinating Reagent
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Aryl chlorides are commonly used in cross-coupling reactions and can serve as key intermediates towards the synthesis of pharmaceutical drug candidates and natural products.
Powiązane treści
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.