Kluczowe dokumenty
ALD00564
N-Hydroxytetrachlorophthalimide
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Tetrachloro-N-hydroxyphthalimide
Wybierz wielkość
78,00 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
78,00 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
O=C1N(O)C(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C8HCl4NO3/c9-3-1-2(4(10)6(12)5(3)11)8(15)13(16)7(1)14/h16H
Klucz InChI
UTRBHXSKVVPTLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Scalable and sustainable electrochemical allylic C–H oxidation
A general alkyl-alkyl cross-coupling enabled by redox-active esters and alkylzinc reagents
Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of Redox-Active Esters with Boronic Acids
Practical Ni-Catalyzed Aryl-Alkyl Cross-Coupling of Secondary Redox-Active Esters
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Phil Baran develops ALD00564 reagent as a safe, cost-effective alternative for allylic oxidations and cross-coupling reactions.
Powiązane treści
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.