Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł 134,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
134,25 zł
Cena katalogowa179,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 98% | description natural, ≥99%, FG |
| assay 98% | assay 95% | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.), 1.004 g/mL at 20 °C | density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 218-220 °C (lit.) | bp 226 °C (lit.) | bp 214 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) |
| mp −9 °C (lit.) | mp 22-24 °C (lit.) | mp - | mp −87 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.529 (lit.) | refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index n20/D 1.5318 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?