Merck
188778
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloropyridine
98%
Wybierz wielkość
5 G
434,00 zł
434,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
434,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
Beilstein:
108891
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
434,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
81-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
Klucz InChI
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Amino-2-chloropyridine undergoes Suzuki-Miyaura coupling with sterically hindered 2,6-dimethylphenylboronic acid[1]. It undergoes facile temperature dependent displacement of chloride by bromide via Sandmeyer reaction to yield 2,5-dibromopyridine[2].
Zastosowanie
5-Amino-2-chloropyridine was used in the synthesis of [2H5]2-amino-l-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine[3]. It was used in identification and evaluation of molecularly imprinted polymers for the selective removal of potentially genotoxic aminopyridine impurities from pharmaceuticals[4].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast identification of selective resins for removal of genotoxic aminopyridine impurities via screening of molecularly imprinted polymer libraries.
Kecili R, et al. et al.
Journal of Chromatography A (2014)
Unexpected Displacements of Chloride by Bromide Found During Sandmeyer Reactions of 3-or 5-Amino-2-chloropyridines.
Krapcho AP and Haydar SN.
Heterocyclic Communications, 4(4), 291-292 (1998)
A M Lynch et al.
Cancer research, 52(22), 6216-6223 (1992-11-15)
During the cooking of beef, the genotoxic heterocyclic aromatic amines 2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (MeIQx), 2-amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (DiMeIQx), and 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) are formed. Little is known about the fate of these compounds in humans or the factors affecting it. We have developed assays based
A highly active catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of heteroaryl compounds.
Kelvin L Billingsley et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(21), 3484-3488 (2006-04-28)