Przejdź do
C61801
2-Chloro-5-nitropyridine
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
157,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
432,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-908-3
Beilstein/REAXYS Number:
120453
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
157,50 zł
Cena katalogowa210,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
714585C61607520411
description
99%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
105-108 °C (lit.)
mp
119-123 °C
mp
100-103 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)