Przejdź do
C70002
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
221,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-955-7
Beilstein/REAXYS Number:
105744
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
221,25 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI key
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C69802D73405C70223
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
148 °C (lit.)
bp
166 °C/714 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
solid
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloropyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)