Przejdź do
450170
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Barium dihydroxide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
190,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
611,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(OH)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.34 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
241-234-5
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Form:
crystalline
190,50 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
crystalline
composition
Degree of hydration, ~8
reaction suitability
core: barium
impurities
≤2.0% BaCO3 by HCl, ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
433373935727B4059
description
99.995% trace metals basis
description
technical grade, ~95%
description
≥99.9% trace metals basis
description
0.3 N
form
crystalline
form
powder
form
crystals, granules or powder
form
liquid
assay
99.995% trace metals basis
assay
~95%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
78 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
78 °C (lit.)
mp
-
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis , ≤2.0% BaCO3 by HCl
impurities
-
impurities
-
impurities
-
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)