Przejdź do
433373
Barium hydroxide
technical grade, ~95%
Synonim(y):
Barium dihydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.34
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
241-234-5
MDL number:
Assay:
~95%
Grade:
technical grade
Form:
powder
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
~95%
form
powder
reaction suitability
core: barium
mp
>300 °C (lit.)
density
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent used in wet chemical gel-to-crystallite conversion to form BaTiO3 at low temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4059450170935727
description
technical grade, ~95%
description
0.3 N
description
99.995% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
liquid
form
crystalline
form
crystals, granules or powder
assay
~95%
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
78 °C (lit.)
mp
78 °C (lit.)
density
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium hydroxide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?