Merck
925918
Sigma-Aldrich
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
190-198 (decomp)
ciąg SMILES
COC1=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4C(C5=C(C)C=CC=C5C)=C21.[Br-]
InChI
1S/C28H24NO.BrH/c1-19-11-9-12-20(2)26(19)27-22-15-7-8-16-23(22)29(21-13-5-4-6-14-21)24-17-10-18-25(30-3)28(24)27;/h4-18H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
AIMWDQBPPADYLB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek 9-(2,6-dimetylofenylo)-1-metoksy-10-fenyloakrydyniowy jest fotokatalizatorem akrydynowym stosowanym do różnych transformacji.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Produkt Solvias
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl
Christian Fischer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(9), 2436-2440 (2017-12-19)
Despite the manifold use of heterocyclic fluorophores, only a fraction of the desired dye diversity can be accessed by contemporary synthetic approaches. Herein, we describe a modular method that converts various carboxylic acid esters directly into a broad spectrum of