Przejdź do zawartości
925896
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide
95%, powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H27BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.47
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
impurities
≤1.1 mol THF, residual
mp
>300 °C
Application
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Legal Information
Product of Solvias
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)