Merck
925853
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(dimethylamino)-9-mesityl-10-methylacridinium bromide
≥95%
Wybierz wielkość
100 MG
971,00 zł
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
971,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
Zastosowanie
Bromek 3,6-bis(dimetyloamino)-9-mesitylo-10-metyloakrydyniowy jest fotokatalizatorem akrydynowym stosowanym do różnych transformacji.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Produkt Solvias
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl
Christian Fischer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(9), 2436-2440 (2017-12-19)
Despite the manifold use of heterocyclic fluorophores, only a fraction of the desired dye diversity can be accessed by contemporary synthetic approaches. Herein, we describe a modular method that converts various carboxylic acid esters directly into a broad spectrum of