Merck
914126
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 300 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
Wybierz wielkość
2 ML
884,00 zł
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
884,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in water
wielkość cząstki
300 nm
wielkość porów
non-porous
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki znajdują zastosowanie w dostarczaniu leków i obrazowaniu molekularnym[1][2], podczas gdy cząstki o wielkości mikronów są wykorzystywane w chromatografii cieczowej[3]. Oferujemy wysoce monodyspersyjną nieporowatą krzemionkę w roztworze wodnym, o rozmiarach od 150 nm do 900 nm. Wysoka monodyspersyjność naszych cząstek sprawia, że nadają się one do wyżej wymienionych zastosowań.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number