Merck
132020
Sigma-Aldrich
2-(p-Tolyl)ethylamine
97%
Synonim(y):
4-Methylphenethylamine
Wybierz wielkość
5 G
327,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
327,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Klucz InChI
VKJXAQYPOTYDLO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
2-(p-tolilo)etyloamina została użyta do przygotowania drugorzędowych amidów poprzez amidowanie estru etylowego sophorolipidu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sanjay K Singh et al.
The Journal of organic chemistry, 68(14), 5466-5477 (2003-07-04)
Novel enzyme-mediated synthetic routes were developed to provide a new family of sophorolipid derivatives and glycolopid-based amphiphilic monomers. These compounds are of great interest for their potential use in immunoregulation, as well as for other biological properties. In the present
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the
Minna Rahnasto et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(2), 440-449 (2005-01-22)
The purpose of this study was to develop screening and in silico modeling methods to obtain accurate information on the active center of CYP2A6, a nicotine oxidizing enzyme. The inhibitory potencies of 26 naphthalene and 16 non-naphthalene derivatives were determined