Kluczowe dokumenty
915955
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-50H
Synonim(y):
NanoFabTx, Zestaw do recepturowania
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-50H jest składnikiem naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PLGA (917796), który zawiera dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-50H jest pegylowanym polimerem poli(kwasu mlekowego-co-glikolowego) (PLGA). PLGA jest biokompatybilnym i biodegradowalnym polimerem, który był szeroko stosowany w systemach dostarczania leków do kontrolowanego uwalniania wielu różnych rodzajów cząsteczek terapeutycznych.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLGA-50H może być stosowany jako uzupełnienie składnika naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PLGA (917796).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)