Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N3NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.41
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
General description
Biotin 4-amidobenzoic acid is a substrate of biotinidase.
Application
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt has been used as a biotin amide substrate to measure biotinyl-6-aminoquinoline (BAQ) hydrolysis by competitive inhibition.[1]
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥96.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?