Przejdź do
I9516
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
2-Propanol
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopropanol is a clear, colorless, polar organic solvent commonly used in chemistry and molecular biology laboratories. It will dissolve a wide range of chemicals, and evaporates quickly. This product (2-propanol) is designated as molecular biology grade and is suitable for the precipitation of nucleic acids.
Protocols for the use of isopropanol:
  • DNA precipitation from mammalian tissue, ethidium bromide extraction from DNA samples, and RNA isolation from cells and tissues.[1]
  • Protein crystallization.[2][3][4]
  • Isolate retinoids from biological matrices for HPLC and HPLC-MS analysis.[5][6]
Application
2-Propanol has been used:
  • in DNA and RNA extraction[7][8][9][10]
  • for determination of hydroxyproline levels(The Merck Index, 12th ed)
  • for checking cell viability by MTT assay[11]
  • in microarray hybridization[12]
Suitable for use in DNA precipitation using standard protocols. Also suitable as a solvent for making solutions for molecular biology applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
593041907641.01040
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.9% (GC)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 4 Ratings-only reviews