Merck
908886
Sigma-Aldrich
N-Cyano-4-methoxy-picolinimidamide
≥95%
Synonim(y):
Ligand Weix
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220-225 °C
ciąg SMILES
N(C(=N)c1nccc(c1)OC)C#N
InChI
1S/C8H8N4O/c1-13-6-2-3-11-7(4-6)8(10)12-5-9/h2-4H,1H3,(H2,10,12)
Klucz InChI
LEWHOCRDELQPCV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Laboratorium Daniela Weixa wykazało, że ten ligand pirydylowo-karboksyamidynowy umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie różnych podstawowych heterocykli azotowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi halogenkami alkilowymi.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well